VWR®, Boks, med skrulokk
Leverandør: VWR Collection
216-0164EA 525 NOK
216-0164 216-0165 216-0166 216-0167 216-0168 216-0169 216-0170 216-0171 216-0172
VWR®, Boks, med skrulokk
Krukker Bokser, generell bruk
PTFE, tykke vegger.
  • Høyeste kjemisk resistens
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C
  • Ekstra glatte innervegger for å hindre kontaminering
Stabil, bruddsikker konstruksjon. Det spesialtilpassede grepet i lokket gjør den enkel å håndtere. Den vide åpningen gjør det enkelt å fylle og rengjøre.