Boks, med hengslet snapplokk
Leverandør: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 900 NOK
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Boks, med hengslet snapplokk
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
LDPE, naturfarget.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opptil 80 °C
  • Lett, solid og uknuselig
With attached snap-on lid. The lid snaps easily into place with light pressure. Flat base.