Boks, med skrulokk, Sterilin®
Leverandør: STERILIN
128DB/IRR 185DB/IRR 190DB/IRR
216-1557EA 13375 NOK
216-1557 216-2129 216-2130
Boks, med skrulokk, Sterilin®
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
Polystyrene, clear, with screw cap.
  • Triple-wrapped with two easy tear bags within a bulk outer liner bag
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Marked with an irradiation dot as assurance of sterility and batch details for full traceability
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
Sortimentet har enten plast- eller metallokk og er testet for lekkasje i samsvar med britisk standard 5213.
Sertifiseringer: Alle beholderne er CE-merket i samsvar med direktivet for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (98/79/EF).
NB: *Produktet/produktene påMore Product Information