Prøveflaske med skrulokk, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
363282 364238
479-0017EA 3425 NOK
479-0017 479-0019
Prøveflaske med skrulokk, Nunc™
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
Klar PS med hvit PE-skrukork.
  • Good chemical resistance, designed for a high level of mechanical stress
  • Temperature resistant from –10 to +70 °C
  • Can be centrifuged up to 4000×g
Konisk bunn. Skrukorkene har ikke skarpe kanter innvendig. Dette hindrer at det dannes dråper og gir liten fare for dannelse av aerosoler. Ideelle til transport og oppbevaring av f.eks. blod og urin. Arbeidsvolum 25 ml.