Boks, med snapplokk
Leverandør: NOLATO HERTILA
110180/112040 110250/112100 110210/112040 110861/112560 110882/112560 110770/112600 110170/112040 110061/112040 110260/112110 110240 110546/112100 110360/112100
216-7756EA 30 NOK
216-7756 216-7758 216-7757 216-7763 216-7764 216-7762 216-7755 216-7753 216-7759 216-0585 216-7761 216-7760
Boks, med snapplokk
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
PP, translucent.
  • Very good chemical and thermal resistance
  • With or without white LDPE snap-lid
  • Conical shape
Ideell for innsamling, oppbevaring og transport av prøver.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904