Beholder, steril, Falcon®
Leverandør: Corning
354013 354015 354014 354020 354017
391-0020EA 1700 NOK
391-0020 391-0023 392-0298 392-0396 392-0299
Beholder, steril, Falcon®
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
PP, sterile, med PE-lokk.
  • Enkel måling med innstøpte graderinger
  • Inerte og kjemisk resistente mot vanlige laboratoriereagenser ved romtemperatur
Hendige engangsbeholdere for innsamling, transport og oppbevaring av mange typer prøver.
Polyethylene lid is frosted for easy marking, and fits both container sizes.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat I-RECs, ISO 14001 - Reynosa I-RECs, ISO 14001 - Reynosa I-RECs, ISO 14001 - Reynosa