Digler, metall
Leverandør: USBECK Laborgeräte
5620 5621 5622 5623 5624
459-1260EA 240 NOK
459-1260 459-1261 459-0252 459-1262 459-0174
Digler, metall
Digler
Disse diglene er laget av jern.
  • Anbefalt maksimal temperatur 1100 °C
  • Kan brukes opp til 1500 °C til tross for fare for å forkorte levetiden
Bruksområde: Kun på åpen flamme.
Bestillingsinformasjon: Lokk er tilgjengelig separat.