VWR®, Crucibles, Porcelain
Leverandør: VWR Collection
459-0209EA 395 NOK
459-0209 459-0208 459-0207 459-0198 459-0197 459-0196 459-0195 459-0194 459-0201 459-0210 459-0214 459-0213 459-0199 459-0211 459-0200 459-0206 459-0205 459-0204 459-0203 459-0202 459-0212
VWR®, Crucibles, Porcelain
Digler
Porselen, glasert på inn- og utsiden, ytre bunn.
  • Tåler temperaturer på opptil 1000 °C
Lokk er tilgjengelige separat.
Lids are available separately.
Sertifiseringer: I henhold til DIN 12904.