Elektroperingsskyvetter
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 5250 NOK
732-2267 732-2268 732-2269
Elektroperingsskyvetter
Kyvetter Elektroporasjonskyvetter
Kan brukes med alle de vanlige elektroporatorene.
  • Nøyaktige avstandstoleranser sikrer reproduserbar feltstyrke og høy transformasjonseffektivitet
  • Formfast kammer fremstilt av sømløs plaststøpemasse eliminerer lekkasjer og holder aluminiumplatene parallelle for ensartet behandling av prøver og høy sikkerhet
  • Fargekodede, frostede lokk gjør det mulig med enkel merking og identifisering
  • Lokkene er tettsluttende for å opprettholde sterilitet
Bestillingsinformasjon: Finnes med tre elektrodeavstander: 1 mm (hvitt lokk) gir pulser med høy feltstyrke og erMore Product Information