Engangskyvetter
Leverandør: Brand
759150 759220 759243 759242 759241 759240 759230 759210 759200 759170 759215 759235
612-5684EA 1225 NOK
612-5684 612-5688 612-5693 612-5692 612-5691 612-5690 612-5689 612-5687 612-5686 612-5685 612-2505 612-2506
Engangskyvetter
Kyvetter Spektrofotometerkyvetter
Engangs-UV-kyvetter av plast erstatter ofte dyre og ømfintlige kyvetter av glass og/eller kvartsglass.
  • Den høye kjemiske resistensen gjør at de kan brukes sammen med de fleste polare løsningsmidler samt syrer og kaustiske løsninger
  • Ideelle for målinger ved 260 nm, 280 nm og i det synlige bølgelengdeområdet
  • Runde, fargede kyvettekorker som gir enkel identifisering av prøver og tett forsegling ned til –20 °C
Spesielt utviklet for fotometrisk måling av proteiner, DNA og RNA innenfor UV-området.
Forpakning: UV-mikrokyvetter som er pakketMore Product Information