Kyvette med fordypning for magnetrørerstav
Leverandør: HELLMA
109000F-10-40 109000-10-40 119-10-40 109004-10-40 109004F-10-40 119004-10-40 119F-10-40 119004F-10-40
HELL109000F-10-40EA 7150 NOK
HELL109000F-10-40 634-9561 634-9562 HELL109004-10-40 HELL109004F-10-40 HELL119004-10-40 HELL119F-10-40 HELL119004F-10-40
Kyvette med fordypning for magnetrørerstav
Kyvetter Spektrofotometerkyvetter
Bunnen i kyvettene, som er av sort kvarts eller glass, har et rundt hull for magnetrørerstaven
  • Den anbefalte rørerstaven har en diameter på 3 - 4 mm og en lengde på 6 mm