VWR®, engangskyvetter
Leverandør: VWR Collection
634-0678EA 295 NOK
634-0678 634-0675 634-0676 634-0677
VWR®, engangskyvetter
Kyvetter Spektrofotometerkyvetter
Engangskyvetter i enten optisk polystyren (PS) eller polymetylmetakrylat (PMMA), for bruk med de fleste polare løsemidler, syrer og alkaliske løsninger.
  • Minimum variasjon av ekstinksjonsverdier
  • Innfelte vinduer, tydelig og ren optisk vei
  • Optimal overføring og redusert risiko for kontaminering
For bestemmelser i vannanalyse, kjemi og biovitenskap.
Forpakning: Gjenlukkes – kyvetter er assortert etter hulromsnummer.