Cuvettes for fluorescence
measurements
Leverandør: HELLMA
101-20-40 111-10-40 101-10-40 101-10-K-40
634-0848EA 7800 NOK
634-0848 634-9423 634-0508 634-0966
Cuvettes for fluorescence
measurements
Kyvetter Spektrofotometerkyvetter
Rektangulære makrokyvetter med 4 polerte vinduer og PTFE-lokk eller stoppere.
  • Pairs are spectrally calibrated
Suitable for high precision analytical techniques.