Eksikator, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 2025 NOK
467-3112 467-3110
Eksikator, Nalgene®
Eksikatorer Eksikator, plast
Gjennomsiktig PC-lokk og blå PP-bunn med eller uten PTFE-hank. Passer til 6,4 mm (¼') i.d. vakuumslange og kan brukes sammen med en hvilken som helst standard 230 mm eksikatorplate, f.eks. 467-3100. Eksikatoren 467-3110 må bare brukes ved romtemperatur. 467-3112 kan autoklaveres.
  • Bunnen er ugjennomtrengelig for alle faste tørkemidler, blant annet syrer og baser. (Ikke bruk konsentrerte syrer som tørkemiddel.)
  • Det trengs bare fett for å sikre at lokket er lufttett, ikke pakning eller vakuum
Bestillingsinformasjon: Leveres uten plate. En passende plate bestilles separat.