Eksikator
Leverandør: KARTELL
230 550 554
467-2120EA 3550 NOK
467-2120 467-2115 467-2125
Eksikator
Eksikatorer Eksikator, plast
Gjennomsiktig polykarbonatlokk med polypropylenbunn. Den spesialrillede kranen sikrer at luften slippes svært sakte inn igjen, så innholdet ikke blir satt i bevegelse.
  • Implosjonssikker
  • Motstår et vakuum på 740 mm Hg, med et maksimalt tap på 20 mm på 24 timer
  • Uttakbar plate til tørkemiddel følger med
Leveringsinformasjon: Leveres med en kran for oppheving av vakuum og en O-ring.