Eksikator
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F420300000 F420310000 F420320000
467-0075EA 2075 NOK
467-0075 467-0076 467-0077
Eksikator
Eksikatorer Eksikator, plast
Eksikator med underdel av hvit PP og lokk av glassklar PC med riflet knopp. Tørkemidler kan plasseres under eller på PP-platen.
  • Kompakt
  • O-ring av neopren holder tett ned til 0 °C og behøver ikke innfettes
Bestillingsinformasjon: Leveres med PP-plate, 3,2 mm tykk med hull, diameter 3,2 mm.