Eksikkatorer, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
247814603 247815702 247816107 247816604 247816904 247824604 247825703 247826108 247826605 247826905 247826954 247825752 247826157 247826654
467-0055EA 3000 NOK
467-0055 467-1134 467-1135 467-0056 467-0057 467-1137 467-1133 467-1136 467-0058 467-1132 SCOT247826954 SCOT247825752 SCOT247826157 SCOT247826654
Eksikkatorer, DURAN®
Eksikatorer Eksikator, Glass
Klart DURAN®, borosilikatglass 3.3, utvalg av modeller med flat flens, NOVUS NS 24/29 kobling, og uttak i lokk med stoppekran eller ekssikkatorer med flat flens uten kobling og lokk med knott.
  • Ideell for vakuum og ikke-vakuum applikasjoner
  • Leveres med lokk
Sertifiseringer: I henhold til DIN ISO 13130
Bestillingsinformasjon: De fleste leveres uten plate, bestill egnet plate separat.