Eksikator, MOBILEX, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
247855706 247856102 247856608 247856908
SCOT247855706EA 5875 NOK
SCOT247855706 SCOT247856102 467-0059 467-0060
Eksikator, MOBILEX, DURAN®
Eksikatorer Eksikator, Glass
Klart DURAN® borsilikatglass 3.3, med Mobilex-skrugjenge i bunnen og lokket, med stoppekran.
  • Ideelle for både vakuum og ikke-vakuum
  • Leveres med lokk.
Bestillingsinformasjon: Leveres uten plate. En passende plate bestilles separat.