Eksikator, underdel, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
247704604 247705703 247706108 247706605 247706905 247714605 247715704 247716109 247716606 247716906 247725705 247726101 247726607 247726907
467-1110EA 1500 NOK
467-1110 467-1115 467-1120 467-1125 467-1130 467-1210 467-1215 467-1220 467-1225 467-1230 467-1315 467-1320 467-1325 467-1330
Eksikator, underdel, DURAN®
Eksikatorer Eksikatorunderdel
DURAN®, borsilikatglass 3.3. Ideelle til tørking og tørkeprosesser, oppbevaring i vakuum og til beskyttelse mot virkningene av luft og fuktighet. Bruksområdene omfatter dyrking av organismer, materialforskning og korrosjonstesting, rengjøring av utstyr for analyse av sporelementer, gass- og væskereaksjoner. Kan også brukes som minirenrom for brikketeknologi.
  • Eksikatorkomponenter for forskjellige bruksområder
  • Høyere sikkerhet takket vare borsilikatglass i DURAN®-kvalitet
  • Alle modellene har en flat flens
  • Svært god mekanisk, termisk og kjemisk