Eksikkatorskap, SICCO Mini Basic-serien
Leverandør: Bohlender
V1850-01 V1850-02 V1850-03
467-4105EA 3200 NOK
467-4105 467-4106 467-0051
Eksikkatorskap, SICCO Mini Basic-serien
Eksikatorer Eksikatorskap
Klar, polykarbonat. Hvert rom har én dør med trykklåslukking og integrert pakning som sikrer enkel åpning og tett lukking. Temperaturbestandig fra −35 til +70 °C, egnet for bruk under normalt trykk.
  • Stor åpning og dør med bred åpningsvinkel gir brukeren tilgang til hele interiøret
  • Robust konstruksjon, lett, bærbar og stabelbar
  • Leveres med tørkemiddel som er i en hendig, gjenlukkbar beholder
Bestillingsinformasjon: Hyller må bestilles separat.