Eksikatorskap, SICCO Maxi-serien
Leverandør: Bohlender
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 72675 NOK
467-0044 467-0045
Eksikatorskap, SICCO Maxi-serien
Eksikatorer Eksikatorskap
Transparent acrylic. Kabinettene har forsterket aluminiumsramme, dør med skumgummipakning og magnetstripe. Utformet for lagring eller tørking av fuktsensitive produkter ved hjelp av silikagel. Det kontrollerte miljøet inne i eksikatoren er en ideell lagringsplass for referansematerialer, prøver som holdes tilbake, metallografiske prøver, tobakk og DNA-prøver.
  • Dørmontert elektronisk hygrometer viser minimums- og maksimumstemperatur og fuktighet
  • Temperaturbestandig fra –20 °C til +70 °C
  • Lette å flytte på ettersom kabinettene har fire hjul, to med