Eksikkatorskap, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 15225 NOK
467-0062 467-0066 467-0067
Eksikkatorskap, SP Bel-Art
Eksikatorer Eksikatorskap
Disse slitesterke skapene er lagd av 6,35 mm tykk akryl. De lufttette dørene (med pakning) er lagd av 9, mm akryl og har hengsler og lås i rustfritt stål. Tilgjengelige i klar og mørkt bronsefarget akryl.
  • Tørr, støvfri oppbevaring. For bruk i frysere, kjøleskap eller på arbeidsbenken
  • Leveres med perforerte brett, noe som sikrer god sirkulasjon i skapet