Desiccator cabinets, SICCO Star series
Leverandør: Bohlender
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 19775 NOK
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Desiccator cabinets, SICCO Star series
Eksikatorer Eksikatorskap
Kabinettene har forsterket aluminiumsramme, dør med skumgummipakning og magnetstripe. Utformet for lagring eller tørking av fuktsensitive produkter ved hjelp av silikagel. Det kontrollerte miljøet inne i eksikatoren er en ideell lagringsplass for referansematerialer, prøver som holdes tilbake, metallografiske prøver, tobakk og DNA-prøver. Super-star-kabinetter kan fylles med inert gass, som f.eks. nitrogen, slik at giftige kjemikalier kan lagres på en trygg og sikker måte.
  • Door mounted electronic hygrometer indicates minimum and maximum temperature and