Eksikatorplate
Leverandør: KARTELL
231 551 553
467-2111EA 395 NOK
467-2111 467-2110 467-2112
Eksikatorplate
Eksikatorer Eksikatorplater
Perforerte PP-eksikatorplater. Passer til disse eksikatorene: 467-2115, 467-2120 og 467-2125. Må bare brukes ved romtemperatur. Egner seg ikke til varme digler.