Cellekulturplater, Nunc™ Multidish
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 4650 NOK
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Cellekulturplater, Nunc™ Multidish
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, sterile, med lokk. Praktiske for alle celledyrkingsområder, inkludert oppskalering og kloning.
  • Høye kanter på brønnene reduserer faren for krysskontaminering
  • Brønner med flat bunn gir optimal optisk kvalitet
  • Nunclon™Δ-sertifisert
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement