Cellekulturskåler, Corning® Primaria™
Leverandør: Corning
353801 353802 353803
734-0070EA 1800 NOK
734-0070 734-0071 734-0072
Cellekulturskåler, Corning® Primaria™
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS, sterile, med lokk.
  • Unik, nitrogenholdig vevskulturbehandlet overflate forbedrer adhesjonen, spredningen og veksten av mange primærceller og cellelinjer
  • Optisk klar Ingen spesielle krav til oppbevaring
  • Praktisk medisinsk pakning med riveåpning
Gassene som brukes til å fremstille Corning® Primaria™, inneholder både oksygen og ammoniakk, noe som medfører at det inkorporeres en rekke nitrogenholdige funksjonelle grupper i overflaten i tillegg til de negativt ladde oksygenholdige gruppene som finnes på tradisjonelle vevskulturbehandlede overflater.More Product Information