Cellekulturskål, gelatin, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
354653 356653
734-0252EA 1550 NOK
734-0252 734-0323
Cellekulturskål, gelatin, Corning® BioCoat™
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS belagt med grisegelatin. Corning® BioCoat™ Gelatin Cellware er et substrat som fremmer celleadhesjon og -vekst ved dyrking av mange forskjellige celletyper. Gelatin brukes ofte ved dyrking av vanlige og transfekterte celletyper, blant annet vaskulære endotelceller, muskelceller, embryostamceller (ES) og F9-teratokarsinomceller.
  • Gelatinsubstratet fremmer adhesjon av en rekke vanlige og transfekterte celletyper
  • Forbehandling med gelatin eliminerer tidkrevende klargjøring, noe som sparer både tid og penger
  • Liten batch til batch variasjon sikrer