Cellekulturskål, Corning® BioCoat™, polylysin
Leverandør: Corning
354468 354517 356468 356517 356518 354467 354469 354518 356467 356469
734-0149EA 2025 NOK
734-0149 734-0177 734-0284 734-0301 734-0302 734-0148 734-0150 734-0178 734-0417 734-0285
Cellekulturskål, Corning® BioCoat™, polylysin
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS, belagt med polylysin.
Poly-D-lysin (PDL) og Poly-L-lysin (PLL) er syntetiske forbindelser som bedrer celleadhesjonen og proteinabsorpsjonen ved å endre overflateladninger på dyrkingssubstratet. Overflatebehandlinger med polylysin brukes blant annet til å stimulere adhesjon og spredning av en rekke forskjellige cellelinjer, celledifferensiering og nevrittutvekst, adhesjon av transfekterte cellelinjer og overlevelsesgraden til primære nevroner i kultur.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat RECs, ISO 14001 - Kennebunk