Celledyrkingsplate, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 3700 NOK
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Celledyrkingsplate, Nunc™
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS (unntatt 734-2113* som er laget av Permanox™), sterile, med lokk. Et stort utvalg av skåler som er behandlet med vevskultur.
  • Optisk klar og homogen overflate som er egnet for mikroskopi
  • Skåler på 60 mm og 35 mm fås med rutenett for kloning eller bestemmelse av plating efficiency
  • Nunclon™Δ-sertifisert
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.