Kulturskåler for prøverørsbefruktning, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 6300 NOK
391-0109 391-0108 391-0475
Kulturskåler for prøverørsbefruktning, Nunc™
Dyrkningsplater Cellekulturskåler
PS, sterile, flatbunnet, med lokk. Disse fullt sertifiserte skålene er spesielt utviklet for prøverørsbefruktning.
  • Alle komponentene i det endelige produktet har batchnummer, noe som gir 100 % sporbarhet
  • Unik sertifisering, basert på en toksisitetstest som er utført på museembryo i 1-cellestadiet, bekrefter at produktet er sterilt (SAL 10⁶), ikke-pyrogent, og at materialet oppfyller kravene i USP klasse VI