VWR®, Krystalliseringsskål
Leverandør: VWR Collection
216-0076EA 1300 NOK
216-0076 216-0077 216-0060 216-0061 216-0062 216-0063 216-0064 216-0065 216-0066 216-0067 216-0068 216-0069 216-0070 216-0071 216-0072 216-0073 216-0074 216-0075 216-0078 216-0079
VWR®, Krystalliseringsskål
Skåler Krystalliseringsskåler
Borsilikatglass 3.3, med eller uten helletut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uten helletut)
DIN 12338 (med helletut)