Fordampningsskål, lav
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L888/0 L888/00 L888/000 L888/10 L888/2 L888/4 L888/6 L888/6A L888/8 L888/9
216-1211EA 350 NOK
216-1211 216-1210 216-4285 216-1218 216-1212 216-1213 216-1214 216-1215 216-1216 216-1217
Fordampningsskål, lav
Skåler Fordampingsskåler
Porselen, glasert.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opptil 1000 °C
  • Lav varmeutvidelse
Passer til de fleste applikasjoner på laboratoriet. Med helletut og flat bunn.Glassert unntatt den utvendige bunnoverflaten.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Sertifiseringer: EN 60672-3 Group C100, Type C110