Fordampningsskål, halvdyp
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L109/0 L109/00 L109/000 L109/1 L109/10 L109/2 L109/3 L109/4 L109/4/0 L109/5 L109/5/0 L109/6 L109/6A L109/7B L109/9
216-1233EA 370 NOK
216-1233 216-4281 216-1232 216-4282 216-1239 216-1234 216-4283 410-9321 216-1231 216-1235 216-1230 216-4284 216-1236 216-1237 216-1238
Fordampningsskål, halvdyp
Skåler Fordampingsskåler
Porselen, uglasert.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opptil +1000 °C
  • Lav varmeutvidelse
Med helletut og rund bunn. Utvendig bunnoverflate ikke glasert.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Sertifiseringer: EN 60672-3 Group C100, Type C110