VWR®, Fordampningsskål, lav
Leverandør: VWR Collection
216-0173EA 320 NOK
216-0173 216-0174 216-0175 216-0176 216-0177 216-0178
VWR®, Fordampningsskål, lav
Skåler Fordampingsskåler
PTFE, med helletut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C
  • Jevne jevne innvendige vegger for å hindre kontaminering
Med tykke vegger, konisk form. Robust og uknuselig.