VWR®, Fordampningsskål, høy
Leverandør: VWR Collection
216-0179EA 335 NOK
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Fordampningsskål, høy
Skåler Fordampingsskåler
PTFE, med helletut.
  • Høy kjemikaliebestandighe
  • Temperaturbestandig fra –200 til +280 °C
  • Jevne jevne innvendige vegger for å hindre kontaminering
Med tykke vegger, konisk form. Robust og uknuselig.