VWR®, Fordampningsskål
Leverandør: VWR Collection
216-0083EA 115 NOK
216-0083 216-0084 216-0085 216-0086 216-0087 216-0088 216-0089 216-0090 216-0091 216-0092
VWR®, Fordampningsskål
Skåler Fordampingsskåler
Borosilicate 3.3 glass, with spout.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder. Med flat bunn og matt skrivefelt.
DIN 12336
Sertifiseringer: DIN 12336