Fordampningsskål, Kvarts
Leverandør: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
73000 73001 73002 73004 73005 73009
TSLA73000EA 2175 NOK
TSLA73000 216-0291 216-4468 216-4469 216-0292 TSLA73009
Fordampningsskål, Kvarts
Skåler Fordampingsskåler
Fordampningsskål med rund bunn og helletut, Vitreosil®.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean