Instrumentskål med lokk
Leverandør: BOCHEM
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 1575 NOK
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Instrumentskål med lokk
Skåler Instrumentbrett
Rustfritt 18/10 stål.
  • Glatt ytre for rask og enkel rengjøring
  • Elektropolert, antimagnetisk
  • God kjemikalie- og temperaturbestandighet