Instrumentskål med lokk
Leverandør: BOCHEM
8475 8476
216-0029EA 1625 NOK
216-0029 216-0030
Instrumentskål med lokk
Skåler Instrumentbrett
Rustfritt 18/10 stål.
  • Avrundede hjørner for rask ogl, enkel rengjøring
  • Elektropolert, antimagnetisk
  • God kjemikalie- og temperaturbestandighet
Spesiallokk med innsatshåndtak for stabling av instrumentskålene.