Petriskål
Leverandør: Kavalier
N632492003060 N6324920061802
391-2710EA 130 NOK
391-2710 KAVAN6324920061802
Petriskål
Dyrkningsplater Petriskåler
Sodaglass.
  • Bunn og inn- og utsiden av lokket er flate