Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Leverandør: Corning
351006 351008 351029 351058 351007
391-1997EA 4625 NOK
391-1997 391-1998 391-2002 391-2003 391-2266
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Dyrkningsplater Petriskåler
Dishes are constructed with crystal-grade polystyrene and a flat bottom surface for distortion-free optics.
  • Flat, forvrengningsfri optiske egenskaper
  • Stableringer for enklere stabling og håndtering
  • Solid konstruksjon som gir sikker håndtering av skåler
Small diameter saves media and space. Easily sealed with tape for collecting and transporting specimens. Polystyrene. Sterilized by gamma irradiation. Packed 20 per bag.