Kontaktplater, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
BP63-11 BB60-01 BB64-01 BB64-02 BT93-02
391-2064EA 3825 NOK
391-2064 391-0483 391-0484 391-0485 GOSSBT93-02
Kontaktplater, Corning® Gosselin™
Dyrkningsplater Petriskåler
Kontaktplater som brukes i hygienekontroll innen farmasøytisk eller næringsmiddelindustrien, samt i sykehusmiljøer. Produsert i et klasse 100 miljø med renroms emballasje. Tilgjengelig aseptisk eller steril (SAL 10⁻⁶).
  • Støpt gitter på bunnen gjør det mulig å identifisere forurensning per cm²
  • Grepelokk sørger for sikkerhet under transport
  • Kuppelformet base garanterer en besparelse i agar samtidig som den opprettholder sikker prøvetaking
  • Stabil stabling
Petriskålene er pakket med lett tilgjengelige sporbarhetsfunksjoner som avtrekkbare etiketter medMore Product Information