Stativ for petriskåler, Poxygrid®, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
H189780000 H189790000
391-2011EA 1700 NOK
391-2011 391-2013
Stativ for petriskåler, Poxygrid®, SP Bel-Art
Stativer for rør Petriskåldispenser
Epoksybelagt ståltrådstativ.
  • Enkel påfylling og tømming fra toppen
  • For petriskåler av plast med Ø 90 eller 100 mm (ikke egnet for petriskåler av glass)
B×D×H: 108×108×356 mm (1 rom, for 20 skåler)
B×D×H: 343×105×305 mm (3 rom, for 42 skåler)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)