VWR®, Veieskål, engangs med hank
Leverandør: VWR Collection
611-1362EA 1625 NOK
611-1362 611-1371 611-1372 611-1378 611-1379
VWR®, Veieskål, engangs med hank
Skip Veieskip
Aluminium.
  • Flat bunn og riflede sider for stivhet
  • Skålene har hank for enkel håndtering
  • Uten olje
  • Lett avsmalnende for enkel stabling
Robuste engangsskåler med riflede sider og hank. Perfekt for generell veiing, dispensering og oppbevaring. Skålene fungerer også som tørkeskål, beholdere eller støvdeksler.