VWR®, Disposable Weighing and Drying Dishes or Pans
Leverandør: VWR Collection
611-1350EA 780 NOK
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, Disposable Weighing and Drying Dishes or Pans
Skip Veieskip
Retter og panner, laget av aluminium.
  • Kompatibel med de fleste vekter og tørkeapparater
  • Uten olje
  • Lett avsmalnende for enkel stabling
Perfekt for generell veiing, dispensering, oppbevaring og tørking.
New Product