VWR®, Veieskål, engangs
Leverandør: VWR Collection
611-1355EA 2875 NOK
611-1355 611-1356 611-1357 611-1358 611-1359 611-1360 611-1361
VWR®, Veieskål, engangs
Skip Veieskip
Aluminium.
Disse mikroveieskålene er kompatible med de fleste kommersielt tilgjengelige analysatorene og mikrovektene og er pakket i brukervennlige plastbeholdere for oppbevaring og dispensering.