Kippautomat
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.580.301 3.580.302 3.580.310 3.580.360 3.580.315 3.580.320 3.580.325 3.580.330 3.580.340 3.580.305 3.580.350
613-8711EA 855 NOK
613-8711 613-8712 613-8714 613-8721 613-8715 613-8716 613-8717 613-8718 613-8719 613-8713 613-8720
Kippautomat
Flaskedispensere
Glass, med normalslipt kjerne.
  • For repetitiv dispensering av samme volum
  • Kan brukes med alle flasker med NS29/32
  • Lett å bruke: vipp pipetten bakover for å fylle DIN og vipp den siden til den andre siden for å dispensere