Transport and storage boxes, SecuCase Mini and Midi
Leverandør: GEBRA
4930200 4940200
111-3718EA 535 NOK
111-3718 111-3719
Transport and storage boxes, SecuCase Mini and Midi
Bokser Transportkasser
SecuCase er et oppbevaringssystem for personsikkerhetsutstyr for arbeidere på farten.
  • ABS
  • Beskytter mot smuss, støv og vannsprut
  • Raskt og enkelt tilgjengelig
Leveringsinformasjon: Leveres med fire nøytrale etiketter som kan tilpasses, og fire etiketter med symboler for personlig utstyr.