Disseksjonssett
Leverandør: RSG
067.013 067.009 067.006
631-0618EA 1050 NOK
631-0618 631-0617 631-0616
Disseksjonssett
Dissekeringsset
Rustfritt stål. Disse instrumentene er utviklet for disseksjon av prøver som er klare til mikroskopanalyse.
Lite sett - seks deler: Spiss skalpell, 160 mm, blad 40 mm; spatel, 150 × 10 mm; spiss pinsett, rett, 105 mm; mikroskopisaks, rett, 100 mm; rett nål med plasthåndtak, 140 mm; lansett med plasthåndtak, 140 mm
Stort sett - ni deler: Spiss skalpell, 160 mm, blad 40 mm; spatel, 150 × 10 mm; spiss pinsett, rett, 105 mm; mikroskopisaks, rett, 100 mm; mikroskopisaks, krum, 100 mm; rett nål med plasthåndtak, 140 mm; krum nål med plasthåndtak, 140 mm; lansett med plasthåndtak, 140 mm; barberkniv med blad og plasthåndtak
Anatomisk sett - 13 deler: Spiss skalpell, 160 mm, blad 40 mm; spiss skalpell, 130 mm, blad 17 mm; avrundet skalpell, 130 mm, blad 17 mm; spatel 150 × 10 mm; spiss pinsett, rett, 105 mm; butt pinsett, rett, 115 mm; mikroskopisaks, rett, 100 mm; mikroskopisaks, krum, 100 mm; spiss / butt bandasjesaks, 130 mm; leder, 150 mm; rett nål med plasthåndtak, 140 mm; krum nål med plasthåndtak, 140 mm; lansett med plasthåndtak, 140 mm
Leveringsinformasjon: Leveres i læretui med glidelås.