Ørepropper, engangs, Max®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 855 NOK
111-0139 111-0140 111-0394
Ørepropper, engangs, Max®
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Max®-ørepropper gir enestående støyblokkering i en engangsørepropp.
  • Bjelleformen gjør at det er behagelig å bruke dem
  • Forbedret utforming for enklere innsetting
  • Et glatt, smussavstøtende ytre hindrer at smuss trekker gjennom overflaten før bruk
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Sertifiseringer: EN 352-2:2002